Nitroterephthalic acid 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Nitroterephthalic acid
129000250 129001000
ACRO129000250EA 1325 NOK
ACRO129000250 ACRO129001000
Nitroterephthalic acid 99+%
Nitroterephthalic acid
Formel: C₈H₅NO₆
MW: 211,13 g/mol
Smeltepunkt: 270…272 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007141
CAS-nummer: 610-29-7
EINECS: 210-217-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥99.0 %