o,o,o-Tritolyl phosphate 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
366461000 366465000 366460250
ACRO366461000EA 2325 NOK
ACRO366461000 ACRO366465000 ACRO366460250
o,o,o-Tritolyl phosphate 96%
o,o,o-Tritolyl phosphate
Formel: C₂₁H₂₁O₄P
Kokepunkt: 410 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –25 °C
Tetthet: 1,2 g/cm³
Flash punkt: 225 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00041906
CAS-nummer: 78-30-8
EINECS: 201-103-5
FN: 2574
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 12,09893
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %