Leseforstørrelsesglass, powerlux
Leverandør: Eschenbach
powerlux
630-2182EA 4575 NOK
630-2182 630-1223
Leseforstørrelsesglass, powerlux
Forstørrelsesglass
These illuminated magnifiers have a Ceratec® anti-scratch hard coating ensuring reliability, comfort and a relaxed vision.
  • Brukskomfort
  • Automatisk avslåing etter 30 minutter
  • Kompakt utforming for intuitive bevegelser over materialet
Det gir kontinuerlig skarpt og gjenskinnsfritt lys takket være to SMD LED (8000 K).
Leveringsinformasjon: Leveres med beskyttelsesetui i hardt skum og tre AA batterier.