4-Amino-4H-1,2,4-triazole 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Amino-1,2,4-triazole, 1,2,4-Triazol-4-ylamine, 4H-1,2,4-Triazol-4-amine
104700250 104701000
ACRO104700250EA 1425 NOK
ACRO104700250 ACRO104701000
4-Amino-4H-1,2,4-triazole 99%
4-Amino-4H-1,2,4-triazole
Formel: C₂H₄N₄
MW: 84,08 g/mol
Smeltepunkt: 84 °C
Flash punkt: >149 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003099
CAS-nummer: 584-13-4
EINECS: 209-533-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %
UV at 300 nm A: ≤0.005
Residue after evaporation ≤2 ppm