1,2,4-Triazole 99.5%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1,2,4-1H-Triazole, 1H-1,2,4-Triazole
139280050 139280250 139281000 139285000
ACRO139280050EA 300 NOK
ACRO139280050 ACRO139280250 ACRO139281000 ACRO139285000
1,2,4-Triazole 99.5%
1,2,4-Triazole
Formel: C₂H₃N₃
MW: 69,07 g/mol
Kokepunkt: 260 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 119…122 °C
Tetthet: 1,394 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: 140 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005228
CAS-nummer: 288-88-0
EINECS: 206-022-9
Merck Indeks: 12,09735
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder and/or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 122 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
HPLC ≥99.4 %