Quinaldine red, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 2-(2-(4-Dimethylamino)styryl)-1-ethylquinolinium iodide, 2-(4-(Dimethylamino)styryl)-1-ethylquinolin-1-ium iodide
377510050 377510250 377511000
ACRO377510050EA 1100 NOK
ACRO377510050 ACRO377510250 ACRO377511000
Quinaldine red, ren
Quinaldine red
Formel: C₂₁H₂₃IN₂
MW: 430,33 g/mol
Smeltepunkt: 240 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011968
CAS-nummer: 117-92-0
EINECS: 204-221-5
Merck Indeks: 12,08230
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Grey to green-black to dark blue Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies