Murexide, Supelco®
Leverandør: Merck
Synonymer: Ammonium purpurate, Murexide triturate, Ammonium 5-(2,4,6-trioxoperhydropyrimidin-5-ylideneamino)barbiturate, Purpuric acid ammonium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06161.0005 1.06161.0025
1.06161.0005EA 860 NOK
1.06161.0005 1.06161.0025
Murexide, Supelco®
Murexide
Formel: C₈H₈N₆O₆
MW: 284.19 g/mol
Smeltepunkt: 300
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012777
CAS-nummer: 3051-09-0
EINECS: 221-266-6
Merck Indeks: 13,06330
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 1 g/l (20 °C)
Molar Mass 284.19 g/mol
Bulk Density 330 kg/m3
pH 5 (1 g/l, H2O, 20 °C)