VWR®, MediaBag T Dehydrert kulturmedier i poser
Leverandør: VWR Chemicals
7794.05000
7701.20000EA 24950 NOK
7701.20000 7701.05000 7701.10000 7704.10000 7701.03000 7702.03000 7702.05000 7702.10000 7702.20000 7701.15000 7791.20000 7794.05000 7791.15000 7761.20000 7716.20000 7712.05000 7704.05000 710-2062 710-2063 710-2064 710-2065 710-2066
VWR®, MediaBag T Dehydrert kulturmedier i poser
Mikrobiologiske medier Media, preparerte for mikrobiologi
T-posen er fylt med forhåndsveid granulert medium. Koble filterenheten (0,2 µm) aspetisk til røret ved hjelp av tilkoblingsenheten. Tilsett sterilt vann under aspetiske forhold i posen via filtersystemet. Beskytt rørenden med den røde korken.