Adaptere, kjegle/skrugjenger, Quickfit®
Leverandør: SciLabware
ST51/13 ST52/13 ST54/13 ST54/24 ST53/13 ST51/18 ST53/18 ST53/24 ST52/18 ST52/24 ST54/18
201-0219EA 1225 NOK
201-0219 201-0220 201-0698 201-0699 201-0697 201-0696 201-0252 201-0227 201-0225 201-0226 201-0228
Adaptere, kjegle/skrugjenger, Quickfit®
Adaptere Adaptere med NS-slip
PYREX®, borosilikatglass, klar.
  • Meget god kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturmotstand
  • Minimal termisk ekspansjon gir relativt høy motstand mot temperaturendringer
Gjengeledd komplett med plasthette, silikongummiring og PTFE-skive. Ideell for sikring av termometre, gassinntaksrør etc.