Flere adaptere
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05000222 05000414 05000444 05000111
LENZ05000222EA 695 NOK
LENZ05000222 LENZ05000414 271-2212 271-2211
Flere adaptere
Destillasjonsutstyr Destillasjonsadaptere, flere halser
DURAN®, borosilikatglass 3.3.
  • Meget god kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturmotstand
  • Minimal termisk ekspansjon gir relativt høy motstand mot temperaturendringer
Med to standard jord 29/32 stikkontakter og en standard jord 29/32 kjegle. Sidehalsen skrå oppover i en vinkel på 105°.