Destillasjonsbend
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05020001 05020002 05020003 05020004
271-2201EA 410 NOK
271-2201 LENZ05020002 201-1175 271-2202
Destillasjonsbend
Destillasjonsutstyr Destillasjonsadaptere
Duran®, borsilikatglass, klart.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturbestandighet
  • Høy bestandighet mot temperaturendringer
Skråstilt, 75°. Med 2 NS-kjerner.