Aluminiumsfolie, skiver
Leverandør: Korff
60206 60216 60289 60210 60220 60214 60272 60313 60312 60222 60232 60236 60271 60204 60235
611-9001EA 2450 NOK
611-9001 611-9004 KORF60289 291-0050 291-0052 291-0051 KORF60272 KORF60313 KORF60312 KORF60222 KORF60232 KORF60236 KORF60271 KORF60204 KORF60235
Aluminiumsfolie, skiver
Aluminiumsfolie
Rent aluminium, 99,0 til 99,5%.
  • Store økonomipakker
  • Skivene er pakket med mellomlegg av silkepapir
  • Enkel oppbevaring i og uttak fra dispensere
Kan brukes i en rekke laboratorieoppgaver.