Film, Kodak X-OMAT® LS
Leverandør: CARESTREAM HEALTH
1611342 8646770
730-3212EA 0 NOK
730-3212 730-3236
Film, Kodak X-OMAT® LS
Autoradiografifilm Filmer
X-OMAT® LS er en økonomisk, blåfarget film for når maksimal ytelse av BioMax® MR, BioMax® MS eller X-OMAT® AR-film ikke er nødvendig. X-OMAT® LS-film er egnet for bruk med alle vanlig brukte radioisotoper og kjemiluminescerende prober. Imidlertid gir filmen betydelig mindre deteksjonsfølsomhet enn BioMax® autoradiografifilmene, noe som resulterer i lengre eksponeringstider.
  • Rimelig
  • Egnet for både manuell og automatisert fremkalling
Mørkeromshåndtering: X-OMAT®-filmen bør bare håndteres under mørkeromsbelysning ved hjelp av et KODAK Safelight med GBX-2-filter som er utstyrt med en 7,5 eller 15 W pære (andre filtre for mørkeromsbelysning eller pærer med høyere wattforbruk vil resultere i økt bakgrunnsstøy og/eller uønsket bildeeksponering). Safelight-lampen bør alltid plasseres minst 120 cm fra filmen. Minimer tidslengden filmen utsettes for mørkeromsbelysning.
Forpakning: Ikke-interfolierte ark, 50 per boks.