Film, Kodak BioMax® XAR
Leverandør: CARESTREAM HEALTH
1651512 1651579 1651678 1660760
730-3217EA 0 NOK
730-3217 730-3218 730-3219 730-3221
Film, Kodak BioMax® XAR
Autoradiografifilm Filmer
BioMax® XAR-film er en autoradiografifilm for bruk med alle de vanligste isotopene og kjemiluminescerende merkingssystemene. Filmen er belagt med emulsjon på begge sidene av den klare basen, og den passer til både direkte autoradiografi og eksponeringer utført med forsterkende skjermer, for eksempel BioMax® forsterkende skjerm.
  • Egnet for både manuell og automatisert behandling
Darkroom handling: BioMax® XAR film should be handled under safelight conditions using a safelight lamp equipped with a Safelight Filter GBX-2 and 15 W frosted bulb (otherMore Product Information