Blenderposer
Leverandør: Grade Products
SEP400 STD3500 STD400 STD80 LAB400
432-0003EA 3425 NOK
432-0003 432-0005 432-0001 432-0000 432-0499
Blenderposer
Poser Homogenisator-poser
Polymerblanding av høy kvalitet, ideell for alle blendere på matlaboratoriet.
  • Med skrivefelt som gjør det enkelt å identifisere prøver, og som kan brukes til strekkode
Sterilisert ved 15 - 40 kGy.
The Lab 400 Blender Bag is manufactured from a 21st century polymer which gives the bag the same strength as a Standard 400 bag, whilst being over 20% thinner. It is ideal for high sampling food testing laboratories.