Varmeforseglede steriliseringsposer
Leverandør: SÜDPACK MEDICA
7600516 7600536 7600507 7600524 7600530 7600525
300-0233EA 345 NOK
300-0233 300-0234 129-1404 129-1427 129-1407 129-1438
Varmeforseglede steriliseringsposer
Poser Steriliseringsposer
Varmeforseglede steriliseringsposer med én side i papir (60 g/m²) og én gjennomsiktig, forhåndssammensatt side i PET/PP-plast.
  • Doble steriliseringsdisplayer for autoklav og etylenoksid
  • Sveiset ledd
  • Finnes i forskjellige størrelser