VWR®, Poser, Twist-Seal
Leverandør: VWR Collection
129-0012EA 3550 NOK
129-0012 129-0013 129-0010 129-0011 129-9870 129-9884 129-9885 129-9886 129-9887 129-0417 129-0418 300-0107 129-9019 129-9020 129-9021 129-9022 129-9023 129-9024 129-9025 129-9026 129-9027 129-9028 129-1161 129-1162 129-9800 129-9801 129-9802 129-9803 129-9804 129-9805 129-9806 129-9808 129-9807 129-9809 129-9810 129-9813 129-9814 129-9815 129-9816 129-9817 129-9029
VWR®, Poser, Twist-Seal
Poser Prøveposer
LDPE-poser med sikkerhetsfliker, produsert og pakket i sterile forhold.
  • Sikre og myke beholdere som ikke inneholder kontaminerende stoffer, og gir garantert pålitelige analyseresultater
  • R-Nase, D-Nase, Pyrogen og BPA fri
  • En økonomisk og effektiv måte å samle inn, oppbevare og bære prøvemateriale på
  • Forseglingsmekanismen holder posen åpen for påfylling
  • Unikt brettesystem gir en midlertidig lekkasjesikker forsegling
Til universell bruk for prøver som matvarer, væsker, korn, petroleumsprodukter, animalsk materiale, avfall og jordprøver. Miljøprøvetaking (overflateprøver), prøvetaking av slakt, biomedisinsk og farmasøytisk forskning, kvalitetssikringsprosedyrer (QA/QC), til bruk i næringsmiddelindustrien og klinisk medisin samt veterinærmedisin.
De ugjennomsiktige brukes av næringsmiddelindustrien, legemiddelindustrien og i miljøsektoren. Den svarte plasten stenger ute alt lys og beskytter lysømfintlige stoffer, for eksempel vitaminer, kjemikalier og legemidler eller tilsetningsstoffer i mat, planteekstrakter og biologisk vev.