Stativ for poser, Clavies®
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
F131920001 F131920002 F131920003 F131920102
129-1026EA 1525 NOK
129-1026 129-1012 129-1027 BELAF131920102
Stativ for poser, Clavies®
Stativer for rør Stativ for poser
Posestativ for biologisk spesialavfall åpne og klare til bruk.
  • Rammeverk av rustfritt stål
  • Sokkel av oransje PP som fungerer som et lekkasjebrett
  • Autoklaverbar ved 121 °C for å opprettholde steriliteten
Leveringsinformasjon: Leveres umontert.