VWR®, Poser for biologisk farlig avfall
Leverandør: VWR Collection
129-0030EA 2875 NOK
129-0030 129-0032 129-1562
VWR®, Poser for biologisk farlig avfall
Poser Avfallsposer
Robuste poser som er perfekte for kassering av biologisk spesialavfall som må autoklaveres først. PP, 75 µm tykk, rød, med faresymbol (biohazard).
  • Autoklaverbar opptil 135 °C
  • Den nyttige temperaturindikatorteksten er hvit før autoklavering og deretter sort
  • 'Contents Have Been Autoclaved' (Innholdet er autoklavert) angir vellykket autoklavering
  • Lysende rød for enkel gjenkjenning og svært synlig 'Biohazard'-merke (biologisk fare) med tilsvarende faresymbol
These bags are DOT approved.