VWR®, Poser, ufarlig avfall
Leverandør: VWR Collection
129-0020EA 2425 NOK
129-0020 129-0022 129-0023
VWR®, Poser, ufarlig avfall
Poser Avfallsposer
Robuste poser som er perfekte for kasting av ufarlig avfall som må autoklaveres først. PP, 50 µm, tykke vegger, gjennomsiktige, med merkefelt.
  • Autoklaverbare opp til 135 °C
  • Svært resistente mot slitasje og støt
  • De spesialsveisede sømmene reduserer faren for lekkasje
The bags meet the requirements of the 165 g puncture inspection standard as described in ASTM D1709-98.
Sertifiseringer: Posene oppfyller kravene for punkteringsinspeksjonsstandarden på 165 g som er beskrevet i ASTM D1709-98.