VWR®, Poser, biologisk farlig materiale
Leverandør: VWR Collection
129-0024EA 2500 NOK
129-0024 129-0025 129-0027 129-1564
VWR®, Poser, biologisk farlig materiale
Poser Avfallsposer
Robuste poser, ideelt egnet for å avhende biologisk farlig avfall som først må autoklaveres. Trådlukking gjør at posen kan utvides og gir ventilering ved avkjøling. Slitesterk og punkteringsresistent. Tilgjengelige som gjennomsiktige poser uten temperaturindikator eller i oransje med temperaturindikator. PP, 50 µm tykk, merket med Biohazard (biologisk fare).
  • Autoklaverbare opp til 135 °C
  • Den nyttige temperaturindikatorteksten er hvit før autoklavering og sort etter autoklavering
  • 'Contents have been autoclaved' angir vellykket autoklavering
  • Svært godt