VWR®, Autoclavable Bags
Leverandør: VWR Collection
129-0018EA 5725 NOK
129-0018 129-0019 129-1153 129-1154 129-1155 129-1156 129-1570 129-1571 129-1572
VWR®, Autoclavable Bags
Poser Avfallsposer
Robust, temperaturbestandig pose, ideelt egnet for å avhende farlig avfall som først må autoklaveres. Kan også brukes for dekontaminering og autoklavering av andre kontaminerte produkter. Produktet leveres komplett med de nødvendige forseglingstrådene. PP, 37,5 µm/50 µm tykk, gjennomsiktig.
  • Posene er autoklaverbare opptil 135 °C
  • Svært resistente mot slitasje og støt