VWR®, Poser, biologisk farlig materiale
Leverandør: VWR Collection
129-0039EA 1050 NOK
129-0039
VWR®, Poser, biologisk farlig materiale
Poser Avfallsposer
Robuste poser, ideelt egnet for å avhende biologisk farlig avfall som først må autoklaveres. Produktet leveres komplett med de nødvendige forseglingstrådene. HDPE, 100 µm tykk, rød, merket med faresymbol (biohazard).
  • Autoklaverbare opp til 121 °C
  • Svært resistente mot slitasje og støt
  • Lysende rød for enkel gjenkjenning og svært godt synlig Biohazard-merking med det tilhørende advarselsmerket