Kurv, rund
Leverandør: BOCHEM
10050 10051 10052 10053 10054 10055 10057 10056
216-2840EA 1800 NOK
216-2840 216-2841 216-2842 216-2843 216-2844 216-2845 216-2846 BOCH10056
Kurv, rund
Kurver Trådkurver
Rustfritt stål.
  • Maskevidde 8×8 mm, tråddiameter 1 mm
  • Elektropolert, rustfritt
  • Med forsterkede kanter
These round baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.