VWR®, Begerglass, lav modell
Leverandør: VWR Collection
213-1120EA 990 NOK
213-1120 213-1121 213-1122 213-1123 213-1124 213-1125 213-1126 213-1127 213-1128 213-1130 213-1131 213-1132 213-0469
VWR®, Begerglass, lav modell
Beger
Borosilikat 3,3 glass, med tut.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturbestandighet
  • Autoklaverbar
  • Volumgraderinger og skrivefelt
Det rimelige alternativet for en rekke bruksområder på laboratoriet.
DIN 12331, ISO 3819
Sertifiseringer: DIN 12331 og ISO 3819