VWR®, Beger, lav modell
Leverandør: VWR Collection
213-1621EA 420 NOK
213-1621 213-1622 213-1623 213-1624 213-1642 216-1643 219-1644 222-1645 213-1725 213-1726
VWR®, Beger, lav modell
Beger
PP, svært klar.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Varmebestandig opp til +121 °C (i 20 minutter), langvarig bruk +100 °C
  • Glatte overflater for enkel og rask rengjøring
Ideell for generell laboratoriebruk. Med helletut og blå graderinger som er enkle å lese av.
ISO 7056
Sertifiseringer: ISO 7056