Beger, lav modell
Leverandør: KARTELL
1330 1331 1541 1542 1543 1545 1546 1548 1549
213-0183EA 950 NOK
213-0183 213-0184 213-0185 213-0186 213-0187 213-0188 213-0189 213-0190 213-0191
Beger, lav modell
Beger
PMP (TPX), krystallklar.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Varmebestandig opp til 150 °C (opp til 170 °C over korte perioder), autoklaverbar
  • Glatte overflater for enkel og rask rengjøring
Ideell for generell bruk i laboratoriet. Med helletut og pregede graderinger som er enkle å lese av.
ISO 7056
Sertifiseringer: ISO 7056