Beger, lav modell
Leverandør: VITLAB
605081 606081 607081 608081 609081 610081 611081 612081 614081 615081 616081 617081 618081
213-1702EA 32 NOK
213-1702 213-1704 213-1706 213-1708 213-1709 213-1710 213-1711 213-1713 213-1715 213-1716 213-1718 213-1720 213-1712
Beger, lav modell
Beger
PP, svært gjennomsiktig.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Varmebestandig opp til 121 °C (i 20 minutter), langvarig bruk 100 °C
  • Glatte overflater for enkel og rask rengjøring
Ideell for generell laboratoriebruk. Med helletut og blå graderinger som er svært enkle å lese av.
Food-safe products acc. to EC Directive No. 10/2011.
Sertifiseringer: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml in addition to ISO 7056)