Beger, lav modell
Leverandør: KARTELL
1801 1802 1803 1805 1806 1808 1809 811 812 1809CASE 812CASE
213-0192EA 66 NOK
213-0192 213-0193 213-0194 213-0195 213-0196 213-0197 213-0198 213-0199 213-0200 KART1809CASE KART812CASE
Beger, lav modell
Beger
PP, svært gjennomsiktig.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Varmebestandig opp til 121 °C (i 20 minutter), langvarig bruk 100 °C
  • Glatte overflater for enkel og rask rengjøring
Ideell for generell laboratoriebruk. Med helletut og støpte graderinger som er enkle å lese av.
ISO 7056
Sertifiseringer: ISO 7056