VWR®, Begerglass, høy modell
Leverandør: VWR Collection
213-1169EA 890 NOK
213-1169 213-1170 213-1171 213-1172 213-1173 213-1174 213-1175 213-1176 213-1178 213-0470
VWR®, Begerglass, høy modell
Beger
Borosilikat 3,3 glass, med tut.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturbestandighet
  • Autoklaverbar
  • Volumgraderinger og skrivefelt
Det rimelige alternativet for en rekke bruksområder på laboratoriet.
DIN 12331, ISO 3819
Sertifiseringer: DIN 12331 og ISO 3819