Begerglass, lav form, kraftig
Leverandør: SciLabware
1003-250 1003-400 1003-600 1003-1L 1003-2L 1003-150 1003-3L 1003-5L 1003-4L
213-0045EA 1650 NOK
213-0045 213-0046 213-0047 213-0048 213-0049 213-0024 213-0413 213-0468 213-0414
Begerglass, lav form, kraftig
Beger
Kraftige begerglass, PYREX® borosiikatglass. Mekanisk sterkere enn standard begre. Designet for lengre levetid og økt brukersikkerhet.
  • Meget god kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturmotstand
  • Autoklaverbar
Forsterket kant og tut. Mindre utsatt for brudd under vask etc. Tykkere vegger og tyngre underlag. Hvite graderinger og merkeflekk. Med tut.