Beger, lav modell
Leverandør: NICKEL ELECTRO
402 404 407 410 412 415
213-0226EA 980 NOK
213-0226 213-0227 213-0228 213-0229 213-0230 NICK415
Beger, lav modell
Beger
Aluminium, med tut.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Ypperlig varmemotstand
  • Glatte overflater for enkel og rask rengjøring
Ideell for korrosive materialer. Robust og slitesterk.