VWR®, begerkopper, engangs
Leverandør: VWR Collection
611-1363EA 870 NOK
611-1363 611-1364 611-1365 611-1366 611-1367 611-1368
VWR®, begerkopper, engangs
Beger
PS.
  • Egnet for bruk i ulike prøvedispensere
  • Begerglass med kapasitet på 5 og 20 ml anbefales for bruk i flammefotometriske analyser
Økonomisk flerbruksbeger for mange bruksområder.