Beger, lav modell
Leverandør: KARTELL
1822 1824 1821 1823 1825 1826 1827 818 819
213-1632EA 100 NOK
213-1632 213-1634 213-1631 213-1633 213-1641 213-1636 213-1643 213-1644 213-1645
Beger, lav modell
Beger
PP, svært gjennomsiktig.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Varmebestandig opp til 121 °C (i 20 minutter), langvarig bruk 100 °C
  • Glatte overflater for enkel og rask rengjøring
Ideell for generell laboratoriebruk. Med helletut og blå graderinger som er enkle å lese av.
ISO 7056
Sertifiseringer: ISO 7056.