Beger, lav modell
Leverandør: KARTELL
1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728
213-1911EA 150 NOK
213-1911 213-1912 213-1913 213-1914 213-1915 213-1916 213-1917 213-1918 213-1919
Beger, lav modell
Beger
PMP (TPX), krystallklar.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Varmebestandig opp til 150 °C (opp til 170 °C over korte perioder), autoklaverbar
  • Glatte overflater for enkel og rask rengjøring
Ideell for generell laboratoriebruk. Med helletut og blå graderinger som er svært enkle å lese av.
Sertifiseringer: ISO 7056.