Begerglass, høy modell, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
211171705 211172401 211172907 211173603 211174102 211174805 211175407
213-0253EA 115 NOK
213-0253 213-1190 801-3129 801-3136 801-3141 215-1012 801-3154
Begerglass, høy modell, DURAN®
Beger
DURAN®, borosilikatglass 3.3, klar, uten tut.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturbestandighet
  • Høy bestandighet mot temperaturendringer
Gradert for omtrentlig avlesing av innholdet, med skrivefelt.
Med påtrykt sporingskode (batch-merking).
Sertifiseringer: ISO 3819