Målebeger med håndtak
Leverandør: VITLAB
442081 443081 444081 446081 447081 445081 440081 441081
213-3725EA 120 NOK
213-3725 213-3730 213-3735 213-3705 213-3710 213-3740 213-3715 213-3720
Målebeger med håndtak
Beger
PP, svært klar.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Varmebestandig opp til 121 °C (i 20 minutter), langvarig bruk 100 °C
  • Glatte overflater for enkel og rask rengjøring
Ideell for generell laboratoriebruk og en rekke andre bruksområder. Med preget skala, blå graderinger.
Food-safe products acc. to EC Directive No. 10/2011.