Målebegre med håndtak, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
1220-1250 1220-2500 1223-1000 1223-3000
213-7152EA 785 NOK
213-7152 213-7154 213-7162 213-7164
Målebegre med håndtak, Nalgene®
Beger
HDPE, gjennomskinnelig eller PMP (TPX), krystallklar.
  • God kjemisk resistens (HDPE)/eksepsjonell kjemisk resistens (PMP)
  • God termisk resistens (HDPE)/varmebestandig opp til +150 °C (kortvarig til +175 °C) (PMP)
  • Tåler tøff håndtering (HDPE)/autoklaverbar (PMP)
Doble graderinger i ml og oz. Kvadratisk håndtak for enkel transport og helling. Ekstra sterk vegg for sikrere håndtering av syrer, baser og andre løsninger. PMP (TPX), glassklar, slipper gjennom mikrobølger.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat NAR Certificate of Retirement