VWR®, Målemugge, med håndtak
Leverandør: VWR Collection
213-3401EA 875 NOK
213-3401 213-3402 213-3403 213-3404
VWR®, Målemugge, med håndtak
Beger
PP, svært gjennomsiktig.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Varmebestandig opp til +121 °C (i 20 minutter), langvarig bruk +100 °C
  • Glatte overflater for enkel og rask rengjøring
  • Med preget skala, blå graderinger og helletut
Ideell for generell laboratoriebruk og en rekke andre bruksområder.
Sertifiseringer: Food-safe products acc. to EC Directive No. 10/2011.