Målebeger, koniske, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
3673-0004 3673-0008 3673-0016 3673-0032
NALG3673-0004EA 510 NOK
NALG3673-0004 213-0259 213-0260 213-0261
Målebeger, koniske, Nalgene®
Sylindere Målesylinder
PMP, gjennomsiktig.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Uknuselig, autoklaverbar
  • Lett og avlese væskevolumet
Ideell for farmasøytiske bruksområder. Graderinger i ml og ounce. Med åttekantet fot som gir god stabilitet, og helletut.
Sertifiseringer: Samsvarer med volum- og nøyaktighetskravene til ASTM E1094.