Målesylinder, klokkeformede
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42260012 42260042 42260018 42260024 42260048 42260030 42260006 42260036
612-2756EA 395 NOK
612-2756 612-2757 612-2758 612-2759 612-2760 612-2761 612-2762 612-2763
Målesylinder, klokkeformede
Sylindere Measuring Cylinders
AR-glass, klart.
  • Svært god kjemisk resistens
  • God kjemisk resistens
  • Enkelt å lese av påfyllingsvolum
Bred fot for stabilitet. Innbrente, blå graderinger som er svært lettleste. Klasse B-toleranse, to ganger den offisielle toleransen. Uten håndtak.