Biologisk avfallsbeholdere, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
6370-0004 6370-0005 6370-0015
129-1178EA 5375 NOK
129-1178 129-3607 113-2802
Biologisk avfallsbeholdere, Nalgene®
Avfallsbøtter Avfallsbøtter
PP.
  • Portåpning i dekselet for praktisk avhending av materialer med én hånd. Mindre eksponering for smittefarlig avfall
  • Ett trinns sterilisering: Ingen grunn til å fjerne autoklaverbar pose
  • Lekksikker side- og bunnkonstruksjon
Autoklaverbare avfallsbeholdere for sekundær oppbevaring av biofarlig avfallsmateriale som nåler. Holder autoklaverbare poser i standardstørrelse. Vil ikke ruste, bulke eller punktere. Rødt universelt biologisk faresymbol.
Comply with US OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 for use as protection against bloodborne pathogens.