VWR®, engangs, antistatiske veiebåter
Leverandør: VWR Collection
611-9171EA 715 NOK
611-9171 611-9172 611-9173 611-9174
VWR®, engangs, antistatiske veiebåter
Skip Veieskip
PS, sekskantet.
  • Flat bunn unngår velting
  • Skrå sider gir nøyaktig overføring
  • Temperaturbestandig opp til 70 °C
Disse båtene har glatte overflater for å muliggjøre nøyaktig uthelling med minimalt prøvetap. Biologisk inert og motstandsdyktig mot fortynnede og svake syrer, vandige løsninger, alkoholer og baser. Disse fleksible båtene bøyer seg på punkter for å danne helletuter.
Forpakning: Disse veiebåtene produseres og pakkes i plastposer i et renrom.