VWR®, engangsveiebåter
Leverandør: VWR Collection
611-0097EA 505 NOK
611-0097 611-9184 611-9185 611-9186 611-9187 611-9188 611-9189 611-9190 611-9191 611-9192 611-9161 611-9162 611-1993 611-1994 611-1995 611-1996
VWR®, engangsveiebåter
Skip Veieskip
PS, diamant.
  • Bred, flat bunn unngår velting
  • Temperaturbestandig opp til +70 °C
Disse fleksible båtene har glatte overflater for å gi nøyaktig uthelling med minimalt prøvetap. De er ideelle for bruk med mikrobølger og fuktighetsanalysatorer.
Forpakning: De produseres og pakkes i plastposer i et renrom.