VWR®, Bossheads
Leverandør: VWR Collection
241-0119EA 10900 NOK
241-0119 241-0120
VWR®, Bossheads
Klemmer Kryssmuffer
For sammenkobling av stenger med diameter på 12, 13 eller 16 mm.
  • Dobbelmuffene kan åpnes helt, dermed kan stangen festes i ønsket posisjon
  • Enkle å sette sammen og demontere ved hjelp av en unbrakonøkkel (tilleggsutstyr, delenummer 241-0053)
  • Høy kjemikaliebestandighet, solide
*Når en dobbelmuffe i rustfritt stål er låst fast til en stang i rustfritt stål, kreves det en rotasjonskraft på minst 3,5 Nm for å rikke den.