Flaske, med hane, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
247024405 247026303
SCOT247024405EA 2925 NOK
SCOT247024405 SCOT247026303
Flaske, med hane, DURAN®
Flasker Aspiratorer
DURAN®, Borosilikatglass, 3.3, klar.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Svært temperaturbestandig, autoklaverbare
  • Høy bestandighet mot temperaturendringer
With ground tube connector NS 29/32 and ground drain cock. Neck with ground sleeve and ground glass stopper.
Sertifiseringer: DIN 12037