Ballongflasker, smal munn, HDPE firkantet, med skrulokk
Leverandør: MELLERUD PLAST EMBALLATOR
48C0500100117D 48C0250500117D 48C0500500117D
MELP48C0500100117DEA 170 NOK
MELP48C0500100117D MELP48C0250500117D 215-3062
Ballongflasker, smal munn, HDPE firkantet, med skrulokk
Flasker Kanner
HDPE, naturfarget, med skrulokk. Firkantet flaske, med håndtak. Skrulokk med gjenger, 50 mm/100 mm.
Bestillingsinformasjon: 5 og 10 Liters kannen med 100mm åpning er beregnet for å brukes med tørre produkter. Dersom kannen skal brukes med væske må det brukes en folie eller lignende til flaskens åpning. Gjelder produktnummer MELP48C0500100117D og 215-3064.