Ballongflasker, smal munn, HDPE, med skrulokk
Leverandør: KARTELL
1644 1646 1648 1650
216-2324EA 645 NOK
216-2324 216-2326 216-2328 216-2330
Ballongflasker, smal munn, HDPE, med skrulokk
Flasker Kanner
HDPE, naturfarget, med blå skrulokk.
  • God kjemisk motstandskraft
  • Varmebestandig opp til 80 °C (120 °C for korte perioder)
  • Tykke vegger, svært robust, dypere lukking med pakningsinnsats som gir økt lekkasjesikkerhet
Ideell for å oppbevare og transportere væsker. Inkluderer et bærehåndtak, størrelsene på 25 og 50 L har to håndtak.