Carboys, smal hals, PC, med skrukork, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
2251-0020 2251-0050
216-8781EA 3000 NOK
216-8781 216-8782
Carboys, smal hals, PC, med skrukork, Nalgene®
Flasker Kanner
PC, gjennomsiktig med hvit PP skrukork.
  • God kjemikaliebestandighet
  • Temperaturbestandig fra ‒100 til +135 °C, autoklaverbar
  • Lett og robust, gradert
Kan brukes i enhver situasjon. Spesielt egnet for produksjon av store mengder nærings- og kulturmedier, spesielt for kulturer som krever lys, f.eks. alger. Ideell for oppbevaring og dispensering av reagenser og destillert vann. Kan brukes i kjølerom og ved temperaturer under frysepunktet.
Utfør store medier og dyrkingsforberedelser med disse polykarbonat Nalgene Clearboys, spesielt når visuell inspeksjon er nødvendig. Denne polykarbonat Clearboy er holdbar og tryggere enn glass, autoklaverbar for sterile applikasjoner og ideell for kjøling eller frossen lagring av vandige løsninger som sterilt vann, vandige reagenser og media.
Leveringsinformasjon: Inkluderer polypropylen lukking og TPE pakning.