Flasker, vid munn, HDPE, med skrulokk
Leverandør: KARTELL
1640 1642
216-2301EA 615 NOK
216-2301 216-2302
Flasker, vid munn, HDPE, med skrulokk
Flasker Plastflasker
HDPE, naturfarget, med blå skrulokk.
  • God kjemisk motstandskraft
  • Varmebestandig opp til +80 °C (+120 °C for korte perioder)
  • Tykke vegger, svært robust, innerpropp og dypere lokk som gir økt lekkasjesikkerhet
Ideal for storing powders, pastes, and liquids. Easy filling and dispensing. Includes carrying handle. Suitable for food contact as compliant with FDA standard.